Läs mer
Masterflex™ I/P™ Digital Modular Drive med bänkstyrenhet och fjärringång/utgång
Produktkod. 13437109 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
26 000 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
13437109 26 000 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 13437109 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0759400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84700.00 SEK
    64382.84 SEK / Paket med 1
    Save 20317.16 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-01-2027
Placera motor och styrenhet där det är bekvämt med modulär design
  • Flödeshastighet 0,0006 till 26 LPM med I/P —slangflödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud, antal pumphuvuden och slangstorlek
  • Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge— kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopiedispensering eller volymdispensering
  • Fjärrkontroll tillgänglig med analog —kommunikationsspänning, ström och kontaktstängning
  • Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
  • Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller Tidsintervall —för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel)
  • Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
  • Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
  • Reversibel —motoravluftningsslang före eller efter pumpning och pump vätska i båda riktningarna
  • Kraftfull motor låter dig stapla två pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Stänkbeständig ABS-plastkontroll och epoxibehandlade drivhus i stål är IP33-klassade
Beställningsinfo
Flödeshastighet
Specifikationer
Elektriska krav 115/230 VAC 280 w
Flödeshastighet 26 000 ml/min.
Inkluderar 6 fot (1,8-m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag
Total höjd (metrisk) 16.5 cm
Total längd (metrisk) 36.2 cm
Total bredd (metrisk) 17.8 cm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll ±0,1 %
Wattal 280 w
Hastighet 0,1 till 650 rpm