Läs mer
Masterflex™ I/P™ Digital Modular Washdown Drive med väggmonterad kontroll och fjärringång/utgång
Handla allt Masterflex ProdukterBeskrivning
- Flödeshastighet 0,0006 till 26 LPM med I/P —slangflödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud, antal pumphuvuden och slangstorlek
- Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge— kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopiedispensering eller volymdispensering
- Fjärrkontroll tillgänglig med analog —kommunikationsspänning, ström och kontaktstängning
- Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
- Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller Tidsintervall —för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel)
- Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
- Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
- Reversibel —motoravluftningsslang före eller efter pumpning och pump vätska i båda riktningarna
- Kraftfull motor låter dig stapla två pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
- Stänkbeständig ABS-plastkontroll och epoxibehandlade drivhus i stål är IP33-klassade
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Digital Modular Washdown Drive |
| Flödeshastighet | 0,6 till 26 000 ml/min. |
| Frekvens | 26/60 Hz |
| Hästkraft | 0.375 hp |
| Material | Målad aluminium (kontroll), målat stål/aluminium (drivning) |
| Modell | Masterflex I/P Digital Modular Washdown Drive med fjärrkontroll I/O |
| Motortyp | Reversibel |
| Antal pumphuvuden | 2 |
| Hastighetskontroll | Variabel |
| Spänning | 90/260 VAC |
| Visa mer |