Beskrivning
- Dessa fullfjädrade enheter ger dig robust prestanda och exakt digital kontroll Idealisk för vätskeöverföring, dispensering och doseringstillämpningar i laboratorie-, process- och industrimiljöer
- NEMA 4X (IP66) klassade höljen är helt förseglade, lätta att rengöra och resistenta mot vanliga rengörings- och desinfektionslösningar.
- Precisionsenheter har ett programmerbart dispenseringsintervall som låter dig ställa in fördröjningen mellan dispenseringscyklerna för bekväm, automatisk dispensering efter tid eller volym
- Programmerad kalibrering säkerställer dispensering och visningsnoggrannhet
- Drivenheten låser i erforderligt varvtal; knappsatslås/upplåsningsfunktion skyddar inställningar
- Grafisk LCD-skärm visar fyra driftslägen kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering, volymdispensering
- Menystyrt gränssnitt låter dig välja ett av sju språk för programmering och drift
- Dispensera efter volym i ml (0,001 till 99999 ml), L eller gal; Kopiera (1 till 9 999 dispenseringscykler); eller Tid, tidsintervall för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min., 59 sek. per cykel)
- Vändbar borstlös, underhållsfri motor
- Stapla 2 pumphuvuden med valfri slangformulering för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
- Fjärrkontrollfunktioner via vattentät anslutning
- Hastighetskontrollingång skalbar 0 till 20 mA, 4 till 20 mA eller 0 till 10V
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 4,5 A vid 115 VAC; 2,5 A vid 230 VAC, 3/8 hk, 280 w |
| Flödeshastighet | 0,6 till 26 000 ml/min. |
| Inkluderar | 6 fot (1,8 m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag. Dessa modeller levereras med landsspecifika stickproppar/sladdset |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Total höjd (metrisk) | 328 mm |
| Total längd (metrisk) | 42.4 cm |
| Total bredd (metrisk) | 282 mm |
| Reversibel | Ja |
| Hastighetskontroll | ±0,1 % |
| Typ | Drivenhet till pumpar |
| Visa mer |