Läs mer
Masterflex™ I/P™ Easy-Load™-pumphuvud för precisionsslang
Produktkod. 15376038 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Rotormaterial:
Kallvalsat stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rotormaterial Förpackningsstorlek
15376038 Rostfritt stål Varje
15366038 Kallvalsat stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15376038 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7760210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19115.00 SEK
    14239.24 SEK / Paket med 1
    Save 4875.76 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Accepterar flera slangstorlekar för maximal flexibilitet. Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™-pumphuvud för precisionsrör ger ökad slanglivslängd och förbättrad prestanda.
Accepterar flera slangstorlekar för maximal flexibilitet. Masterflex™ I/P™ Easy-Load™-pumphuvud för precisionsslangar ger ökad slanglivslängd och förbättrad prestanda.
  • Slangbyte och vätskebyte tar bara några sekunder
  • Snabba slangbyten minimerar driftstopp
  • Automatisk slanghållning eliminerar användarjusteringar och gör installationen enkel
  • Justerbar ocklusion låter dig optimera tryck- och sugförmåga och slanglivslängd genom att justera slangens klämning
  • Femskruvsmontering säkerställer att pumphuvudet är säkert monterat på drivenheten
Specifikationer
Flödeshastighet 0,01 till 13 l/min.
Antal kanaler 1
Antal rullar 3
Ocklusionstyp Justerbar
Total höjd (engelska) 7,9 tum
Total höjd (metrisk) 201 mm
Total längd (engelska) 3,5 tum
Total längd (metrisk) 8.9 cm
Total bredd (engelska) 7,4 tum
Total bredd (metrisk) 187 mm
Rullmaterial Rostfritt stål
Typ av rör I/P 26, I/P 73, I/P 82
Typ I/P Easy-Load-pumphuvuden
Rotormaterial Rostfritt stål
Material för fodral Polyfenylensulfid