Läs mer
Masterflex™ I/P™ Easy-Load™-pumphuvud för precisionsslang
Rotormaterial:
Kallvalsat stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Accepterar flera slangstorlekar för maximal flexibilitet. Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™-pumphuvud för precisionsrör ger ökad slanglivslängd och förbättrad prestanda.
Accepterar flera slangstorlekar för maximal flexibilitet. Masterflex™ I/P™ Easy-Load™-pumphuvud för precisionsslangar ger ökad slanglivslängd och förbättrad prestanda.
- Slangbyte och vätskebyte tar bara några sekunder
- Snabba slangbyten minimerar driftstopp
- Automatisk slanghållning eliminerar användarjusteringar och gör installationen enkel
- Justerbar ocklusion låter dig optimera tryck- och sugförmåga och slanglivslängd genom att justera slangens klämning
- Femskruvsmontering säkerställer att pumphuvudet är säkert monterat på drivenheten
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 0,01 till 13 l/min. |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal rullar | 3 |
| Ocklusionstyp | Justerbar |
| Total höjd (engelska) | 7,9 tum |
| Total höjd (metrisk) | 201 mm |
| Total längd (engelska) | 3,5 tum |
| Total längd (metrisk) | 8.9 cm |
| Total bredd (engelska) | 7,4 tum |
| Total bredd (metrisk) | 187 mm |
| Visa mer |