Läs mer
Masterflex™ I/P™ Avsluta klockmontering
Material:
Polykarbonat, kallvalsat stål
Polykarbonat, rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Monteringarna är gjorda av högpresterande polyfenylensulfid och rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | För Masterflex I/P 73 standardpumphuvuden |
| Material | Polykarbonat, kallvalsat stål |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Avsluta klockmontering |