Läs mer
Masterflex™ I/P™ Högpresterande precisionspumpslang, Puri-Flex™
Slangstorlek:
I/P 70
I/P 88
I/P 89
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,374 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 9.5 mm |
| Material | Puri-Flex |
| Total längd (engelska) | 10 ft. |
| Total längd (metrisk) | 3 m |
| För användning med (applikation) | Masterflex pumps |
| Slangstorlek | I/P 70 |
| Flödeshastighet | Max 8000 ml/min |
| Slang Barb | 3/8 tum |
| Visa mer |