Läs mer
Masterflex™ I/P™ Digital Modular Drive med bänkstyrenhet och fjärringång/utgång
Produktkod. 13447099 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
19 000 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
13447099 19 000 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 13447099 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0759120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58060.00 SEK
    44237.19 SEK / Paket med 1
    Save 13822.81 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Placera motor och styrenhet där det är bekvämt med modulär design
  • Flöde 0,04 till 19 LPM med I/P™ —slangflödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
  • Digitalt gränssnitt med LED-display visar pumpens varvtal— bekräfta hastighetsinställningen med ett ögonkast
  • Fjärrkontroll tillgänglig med analog —kommunikationsspänning, ström och kontaktstängning
  • Kraftfull motor låter dig stapla två pumphuvuden för ökad flödeshastighet samtidigt som den erbjuder± 0,25 % hastighetskontrollnoggrannhet
Specifikationer
Elektriska krav 115/230 VAC 149 w
Flödeshastighet 19 000 ml/min.
Inkluderar 6 fot (1,8-m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag
Total höjd (metrisk) 15.2 cm
Total längd (metrisk) 39.5 cm
Total bredd (metrisk) 14.1 cm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll 0.25%
Wattal 149 w
Hastighet 6 till 650 rpm