Läs mer
Masterflex™ I/P™ Precisionsmodulär pump
Beskrivning
- Idealisk för mätning och kritiska överföringstillämpningar
- Dessa exakta modulära frekvensomriktare har kraftfulla motorer, hastighetsdisplay och± 0,25 % varvtalsreglering för exakt flödesreglering
- Stänktåligt ABS-plastkontrollhus är IP33-klassat; drivhuset är av epoxibehandlat stål, IP33-klassad
- Kraftfulla motorer låter dig stapla två pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
- Fjärrkontrollfunktioner via DB9 honkontakt på baksidan av enheten
- Hastighetsregleringång 4 till 20mA eller 0 till 10V
- Pumpriktning (CW/CCW) via öppen kollektor eller kontaktstängning; Start/stopp via öppen kollektor eller kontaktstängning
- Modulär drivning låter dig placera motor och styrenhet där det passar
- Tresiffrig LED-display visar motorvarvtal
- Membranknappsats för enkel kontroll av hastighet, riktning och start/stopp
- Vändbar motor
- LED-indikatorer bekräftar motorns riktning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | IEC 320/CEE22 |
| Kontrolltyp | Variabel hastighet |
| Visningstyp | LED |
| Kapslingsklassificering | IP33 |
| Flödeshastighet | 8 l/min. |
| Motorhastighet | 6 till 650 rpm |
| Reversibel | Ja |
| Avsluta | Epoxibelagd |
| Inkluderar | 07591-20 Modular Driver, 6 fot. (1,8 m) Linsladd med IEC 320/CEE22 Sockel, C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 10 fot. (3 m) Slang, Easy-Load 77602-10 Pumphuvud |
| Material | ABS (Controller), Aluminium (Controller), Stål (Drive) |
| Visa mer |