Läs mer
Masterflex™ I/P™ Precisionsmodulär pump
Produktkod. 13487099 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Inkluderar:
I/P Modulär Washdown-drift
I/P Modulär doseringsdisk
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
13487099 I/P Modulär Washdown-drift Varje
13477099 I/P Modulär doseringsdisk Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13487099 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7796230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97950.00 SEK
    74870.80 SEK / Paket med 1
    Save 23079.20 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
Töm slangarna före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna. Masterflex™ I/P™ Precisionsmodulära pumpar ger dig flexibiliteten att separera motorn från styrenheten. Designad för att passa i begränsade eller obekväma utrymmen.
  • Idealisk för mätning och kritiska överföringsapplikationer
  • Dessa exakta modulära drivsystem har kraftfulla motorer, hastighetsdisplay och ±0,25 % hastighetskontroll för exakt flödesreglering
  • Stänkskyddad ABS-plaststyrning är IP33-klassad; Drivhuset är epoxibehandlat stål, IP33-klassat
  • Kraftfulla motorer låter dig stapla två pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Fjärrstyrning via DB9 honkontakten på baksidan av enheten
  • Hastighetskontrollingång 4 till 20mA eller 0 till 10V
  • Pumpriktning (CW/CCW) via öppen kollektor eller kontaktstängning; Start/stopp via öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Modulär drift låter dig placera motor och styrenhet där det passar
  • Tresiffrig LED-display visar motorns varvtal
  • Membranknappsats för enkel direktkontroll av hastighet, riktning och start/stopp
  • Reversibel motor
  • LED-indikatorer bekräftar motorns riktning
Innehåller:
  • 6 fot (1,8 m) Linjekabel med IEC 320/CEE22-uttag
  • C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 Tubing, 10 fot (3 m)
  • Easy-Load 77602-10 Pumphuvud
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kontrolltyp Variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP66
Flödeshastighet 0,6 till 8 l/min.
Motorhastighet 6 till 650 varv per minut
Reversibel Ja
Inkluderar I/P Modulär Washdown-drift
Material Aluminium (Controller), Aluminium (Drive), Stål (Drive)
Modell I/P Easy-Load
Motortyp Precision washdown modulär enhet med väggmonterad kontroller
Pumphuvud I/P Easy-Load-pumphuvud 77602-10
Hastighetskontroll ±0,25 %
Typ av rör C-Flex ULTRA I/P 73 Tubing, 3 meter. (3 m)
Total längd (engelska) 17.25 tum.
Total längd (metrisk) 361.95 mm
Total bredd (engelska) 16,9 cm
Total bredd (metrisk) 177.8 mm
Total höjd (engelska) 6,5 tum.
Total höjd (metrisk) 165.1 mm
Elektriska krav 4,4 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Spänning 90/260 VAC
Amperage 4,4 A
Frekvens 50/60 Hz