Läs mer
Masterflex™ I/P™ Digital Modular Washdown Drive med väggmonterad kontroll och fjärringång/utgång
Handla allt Masterflex ProdukterBeskrivning
- Flöde 0,04 till 19 LPM med I/P™ —slangflödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
- Digitalt gränssnitt med LED-display visar pumpens varvtal— bekräfta hastighetsinställningen med ett ögonkast
- Fjärrkontroll tillgänglig med analog —kommunikationsspänning, ström och kontaktstängning
- Kraftfull motor låter dig stapla två pumphuvuden för ökad flödeshastighet samtidigt som den erbjuder± 0,25 % hastighetskontrollnoggrannhet
Beställningsinfo
Flödeshastighet
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 115/230 VAC 149 w |
| Flödeshastighet | 19 000 ml/min. |
| Inkluderar | 6 fot (1,8-m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag |
| Total höjd (metrisk) | 15.2 cm |
| Total längd (metrisk) | 39.5 cm |
| Total bredd (metrisk) | 14.1 cm |
| Reversibel | Ja |
| Hastighetskontroll | 0.25% |
| Wattal | 149 w |
| Hastighet | 6 till 650 rpm |