Läs mer
Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11739809
Change view
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11739809 26 Varje
11749809 73 Varje
11759809 82 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11739809 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9641926
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använd denna slang för cell- och vävnadsodlingsarbete, farmaceutisk bioteknik och allmänt använda labb som kräver hög prestanda och lång livslängd. Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Precision Pump Tubing säljs för applikationer med hög renhet som inte kräver kontakt med komponenter från djur.
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer. Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet. Genomskinlig slang med slät yta, har god biokompatibilitet och låg gaspermeabilitet.
  • Värmeförseglingsbar och svetsbar
  • Exceptionell drag- och rivhållfasthet
  • Lång pumplivslängd jämfört med silikon eller många andra TPE-slangar
  • Tillverkad enligt GMP
  • Överensstämmer med USP Klass VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Spezifikation
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Puri-Flex
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) cell- och vävnadsodlingsarbete, farmaceutisk bioteknik och labb för allmänt bruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 26
Flödeshastighet 0,01 till 4 l/min.
Slang Barb 1/4 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för pumpar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.