Läs mer
Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11759809
Change view
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
100g
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11759809 82 Varje
11497034 73 100g
11739809 26 Varje
11749809 73 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11759809 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9641982
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för cell- och vävnadsodlingsarbete, farmaceutisk bioteknik och allmänt använda labb som kräver hög prestanda och lång livslängd. Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Precision Pump Tubing säljs för applikationer med hög renhet som inte kräver kontakt med komponenter från djur.
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer. Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet. Genomskinlig slang med slät yta, har god biokompatibilitet och låg gaspermeabilitet.
  • Värmeförseglingsbar och svetsbar
  • Exceptionell drag- och rivhållfasthet
  • Lång pumplivslängd jämfört med silikon eller många andra TPE-slangar
  • Tillverkad enligt GMP
  • Överensstämmer med USP Klass VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 12.7 mm
Material Puri-Flex
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) cell- och vävnadsodlingsarbete, farmaceutisk bioteknik och labb för allmänt bruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 82
Flödeshastighet 0,02 till 13 l/min.
Slang Barb 1/2 tum.
Höjd (metrisk) 7 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 510 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för pumpar