Läs mer
Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Precisionspumpslang
Produktkod. p-6833007
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11739809
Brand: Masterflex™ 9641926
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för cell- och vävnadsodlingsarbete, farmaceutisk bioteknik och allmänt använda labb som kräver hög prestanda och lång livslängd. Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Precision Pump Tubing säljs för applikationer med hög renhet som inte kräver kontakt med komponenter från djur.
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer. Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet. Genomskinlig slang med slät yta, har god biokompatibilitet och låg gaspermeabilitet.
  • Värmeförseglingsbar och svetsbar
  • Exceptionell drag- och rivhållfasthet
  • Lång pumplivslängd jämfört med silikon eller många andra TPE-slangar
  • Tillverkad enligt GMP
  • Överensstämmer med USP Klass VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Puri-Flex
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) cell- och vävnadsodlingsarbete, farmaceutisk bioteknik och labb för allmänt bruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 26
Flödeshastighet 0,01 till 4 l/min.
Slang Barb 1/4 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för pumpar