Läs mer
Masterflex™ I/P™-serien peristaltisk pump
Produktkod. 14803762 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
8 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
14803762 8 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 14803762 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7796420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155125.00 SEK
    110800.67 SEK / Paket med 1
    Save 44324.33 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
Ett komplett digitalt konsolprocesspumpsystem med Easy-Load™-pumphuvud för exakt vätskeöverföring och dispensering. I/P™ seriens-peristaltiska pump möjliggör snabba och enkla slangbyten utan behov av verktyg eller komplexa procedurer.
  • Tre dispenseringslägen
  • Underhållsfri, lätt att rengöra
  • Grafisk LCD-display visar fyra driftslägen - kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering, volymdispensering; se pumpens prestanda kontinuerligt
  • Menystyrt gränssnitt låter dig ställa in ett av sju språk för programmering och drift
  • Dispensera i ml
  • Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
  • Vändbar motor - spolslang före eller efter pumpning; pumpa vätska i båda riktningarna
  • Borstlös motor erbjuder± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
  • Kraftfulla motorer låter dig stapla två pumphuvuden med valfri slangformulering för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Fjärrkontrollfunktioner via vattentät anslutning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cETLus, ISO 1900:2008
Beskrivning C-Flex ULTRA
Kontrolltyp Variabel hastighet
Visningstyp LCD
Kapslingsklassificering IP66
Flödeshastighet 8 l/min.
Motorhastighet 650 rpm
Reversibel Ja
Hästkraft 3/8 hp
Inkluderar 3 m (10 fot) Slang, 77420-20 drivenhet, C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73, I/P Easy-Load 77601-10 pumphuvud
Material Rostfritt stål (väska)
Total längd (engelska) 19,7 tum
Total längd (metrisk) 500.13 mm
Total bredd (engelska) 11,1 tum
Total bredd (metrisk) 282.7 mm
Total höjd (engelska) 12,9 tum
Total höjd (metrisk) 327.15 mm
Spänning 115/230 VAC