Läs mer
Masterflex™ I/P™ Precision borstlös drivning
Produktkod. 11805521 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,2 till 4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11805521 0,2 till 4 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 11805521 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7741010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64365.00 SEK
    46417.98 SEK / Paket med 1
    Save 17947.02 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Använd dessa lätta, bärbara enheter för dina mest krävande applikationer. Masterflex™ I/P™ Precision Brushless Drive är lite underhållsvänlig, mångsidig och kostnadseffektiv.
  • Har robusta ⁄1 3hk borstlösa motorer som driver upp till två pumphuvuden med de flesta slangformuleringar
  • Justera körhastigheten snabbt med hastighetsreglaget
  • Hastigheten visas på en lättläst LED-skärm från 5 till 100 % av full hastighet, med 1 % upplösning.
  • IP55-klassad epoxibelagd stålkapsling ger utmärkt skydd mot kemikalier, vatten och damm
  • Kompakt fotavtryck och inbyggt bärhandtag, lätta enheter sparar utrymme och möjliggör enkel portabilitet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001: 2008
Visa LED
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz 250 w
Flödeshastighet 0,2 till 4 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
IP-betyg IP26
Modell 77410-10
Motortyp Reversibel
Total höjd (metrisk) 22.9 cm
Total längd (metrisk) 33.6 cm
Total bredd (metrisk) 25.4 cm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll 0.25%
Wattal 250 w
Spänning 230 VAC
Hastighet 33 till 650 rpm