Beskrivning
Säkerställ dispenseringsnoggrannhet med denna digitala drivenhet. Masterflex™ IP33 Digital drivenhet med LED-pump med variabel hastighet har hastighetsdisplay och hastighetskontroll för exakt flödesreglering, idealisk för mätningstillämpningar. Stapla 2 eller 4 pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer.
Dessa exakta analoga konsolenheter har kraftfulla motorer. Fjärrkontrollfunktioner via en DB9 honkontakt av hastighet kräver DB9 hankontakt 07595-45 eller kabelmontering 07595-47. Använd fjärrkontakt för styrning av start/stopp via kontaktstängning eller öppen kollektor (5 V TTL); styr start/stopp via fotkontakt 77595-35 eller handhållen fjärrkontroll 07528-80. Tresiffrig LED-display visar motorvarvtal så att du snabbt kan bekräfta hastighetsinställningen. Reversibel motor gör att du kan tömma slangen före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna.
- Flödeshastighet 0,06 till 3400 ml/min (beroende på varvtal och slangstorlek)
- LED-indikatorer bekräftar motorns riktning
- Stapelbart, stänkbeständigt ABS-plasthölje; IP33 klassad
- Fjärrkontrollfunktioner via en DB9 honkontakt på baksidan av drivenheten
- Hastighetsregleringång: 4 till 20 mA eller 0 till 10 VDC
- Pumpriktning (CW/CCW) via öppen kollektor eller kontaktstängning
- Start/stopp via öppen kollektor eller kontaktstängning
- Membranknappsats för enkel kontroll av hastighet, riktning och start/stopp
- Pumphuvuden ingår INTE med motorn
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, ISO 9001:2000 |
| Visa | Digital LED |
| Elektriska krav | 115/230 VAC 50/60 Hz 75 w |
| Flödeshastighet | 0,06 till 580 ml/min. |
| För användning med (applikation) | För mätningstillämpningar |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| IP-betyg | IP33 |
| Inkluderar | 6 fot (1,8 m) strömsladd med IEC 320/CEE22-uttag |
| Modell | 07528-30 |
| Motortyp | Reversibel |
| Visa mer |