Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precision konsoldrivenhet med variabel hastighet
Produktkod. p-8000131
Flödeshastighet:
0,06 till 580 ml/min.
0,18 till 1700 ml/min.
0,36 till 3400 ml/min.
Hastighet:
1 till 100 rpm
3 till 300 rpm
6 till 600 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11779769
Brand: Masterflex™ 0752830
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ dispenseringsnoggrannhet med denna digitala drivenhet. Masterflex™ IP33 Digital drivenhet med LED-pump med variabel hastighet har hastighetsdisplay och hastighetskontroll för exakt flödesreglering, idealisk för mätningstillämpningar. Stapla 2 eller 4 pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer.
Dessa exakta analoga konsolenheter har kraftfulla motorer. Fjärrkontrollfunktioner via en DB9 honkontakt av hastighet kräver DB9 hankontakt 07595-45 eller kabelmontering 07595-47. Använd fjärrkontakt för styrning av start/stopp via kontaktstängning eller öppen kollektor (5 V TTL); styr start/stopp via fotkontakt 77595-35 eller handhållen fjärrkontroll 07528-80. Tresiffrig LED-display visar motorvarvtal så att du snabbt kan bekräfta hastighetsinställningen. Reversibel motor gör att du kan tömma slangen före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna.
  • Flödeshastighet 0,06 till 3400 ml/min (beroende på varvtal och slangstorlek)
  • LED-indikatorer bekräftar motorns riktning
  • Stapelbart, stänkbeständigt ABS-plasthölje; IP33 klassad
  • Fjärrkontrollfunktioner via en DB9 honkontakt på baksidan av drivenheten
  • Hastighetsregleringång: 4 till 20 mA eller 0 till 10 VDC
  • Pumpriktning (CW/CCW) via öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Start/stopp via öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Membranknappsats för enkel kontroll av hastighet, riktning och start/stopp
  • Pumphuvuden ingår INTE med motorn
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001:2000
Visa Digital LED
Elektriska krav 115/230 VAC 50/60 Hz 75 w
Flödeshastighet 0,06 till 580 ml/min.
För användning med (applikation) För mätningstillämpningar
Frekvens 50/60 Hz
IP-betyg IP 33
Inkluderar 6 fot (1,8 m) strömsladd med IEC 320/CEE22-uttag
Modell 07528-30
Motortyp Reversibel
Totalt djup (metriskt) 21.6 cm
Total höjd (metrisk) 21.6 cm
Total längd (metrisk) 25.4 cm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll ±0,25 %
Typ Drivenhet till pumpar
Wattal 75 w
Spänning 115/230 VAC
Hastighet 1 till 100 rpm