Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digital drivenhet
Produktkod. 15104696 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,001 till 566 ml/min.
0,006 till 3400 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15104696 0,006 till 3400 ml/min. Varje
15134696 0,001 till 566 ml/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15104696 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0752220
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ dispenseringsnoggrannhet med denna digitala drivenhet. Masterflex™ L/S™ Digital drivenhet har ett ljusstarkt grafiskt LCD-gränssnitt som erbjuder enkel programmering, fyra driftlägen och sju språk. Drivenheten erbjuder mer exakt dispensering med förprogrammerad kalibrering.
Precision digital drivenhet erbjuder en underhållsfri motor med hög precision och ett grafiskt gränssnitt —gör installation och drift enklare än någonsin. Grafisk LCD visar fyra driftslägen kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering, volymdispensering. Se pumpens prestanda kontinuerligt. Flödeshastighet 0,001 till 3400 ml/min med L/S-slang. Flödeshastigheten beror på varvtal och slangstorlek. Inkluderar: 6 fot (1,8 m) strömsladd med IEC 320/CEE22-uttag. Dessa modeller levereras med landsspecifika stickproppar/sladdset.
  • Antidroppfunktion för exakt dispensering
  • Borstlösa, underhållsfria motorerbjudanden± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
  • Ändra baserat på dina behov—drivenheter accepterar alla L/S pumphuvuden för mer pumpning
  • Fjärrstyrd via DB25 honkontakt
Specifikationer
Noggrannhet ±0,1 %
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001:2000
Visa Grafisk LCD
Elektriska krav 115/230 VAC 50/60 Hz 75 w
Flödeshastighet 0,006 till 3400 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
IP-betyg IP33
Inkluderar 6 fot (1,8 m) strömsladd med IEC 320/CEE22-uttag
Modell 07522-20
Motortyp Reversibel
Total höjd (metrisk) 21.6 cm
Total längd (metrisk) 25.4 cm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll ±0,1 %
Typ Digital drivenhet
Wattal 75 w
Spänning 115/230 VAC
Hastighet 600 rpm