Läs mer
Masterflex™ L/S™ Analoga konsoldrivenhetssystem med variabel hastighet
Produktkod. 16498665 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
16 till 480 ml/min.
56 till 1700 ml/min.
Pumphuvud:
Easy Load II
Enkel belastning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Pumphuvud
16498665 16 till 480 ml/min. Enkel belastning
16305918 56 till 1700 ml/min. Easy Load II
16408675 56 till 1700 ml/min. Enkel belastning
16488665 16 till 480 ml/min. Easy Load II
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498665 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7791065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27200.00 SEK
    21080.16 SEK / Paket med 1
    Save 6119.84 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kompakta, kostnadseffektiva pumpsystem för allmänna vätskeöverföringstillämpningar.
  • Enkel drift med hastighetsreglering med en enda vridning
  • Separat strömbrytare gör att du kan bibehålla hastighetsinställningen när du slår på/stänger av drivenheten; frontpanelens LED indikerar att strömmen är på
  • Vändbar motor låter dig enkelt prima/rengöra slangar och pumpa i båda riktningarna
  • Fjärrkontroll av start/stopp via DB9-kontakt på baksidan av drivenheten
Specifikationer
Kanaler 1
Kontrolltyp Analog
Kapslingsklassificering IP22
Flödeshastighet 16 till 480 ml/min.
Motorhastighet 20 till 600 rpm
Extern kontroll Starta eller stoppa
Inkluderar 07555-05 (L/S™ konsoldrivenhet), 07514-10 (L/S™ Easy-Load-pumphuvud), 06434-16, 10 fot. (C-FLEX™ Ultra, L/S™ 16)
Material Målat stål och ABS-plast
Pumphuvud Enkel belastning
Mått (L x B x H) 29.2 x 18.4 x 13.34 cm
Elektriska krav 230 VAC
Amperage 0,8 A