Läs mer
Masterflex™ L/S™ BioPharm™ Platinahärdad silikon precisionspumpslang
Produktkod. p-6817005
Slangstorlek:
13
17
18
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11790999
Brand: Masterflex™ 9642013
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Ultraslät, platinahärdad pumpslang minimerar bakterietillväxt. Masterflex™ BioPharm Platinahärdad silikonpumpslang L/S™ är transparent, luktfri, smaklös och giftfri.
Platinahärdade kiselpumpslangar är det bästa valet för applikationer som involverar tryck, suglyft, viskösa vätskor eller lång livslängd på slangarna.
  • Överensstämmer med USP Klass VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Låg absorption; utmärkt biokompatibilitet
  • Mycket låg extraherbar; väder, ozon, corona, strålningsbeständig
  • Formulering: Tygon™ 3350 silikon, platinahärdad
  • Ultraslät; minimerar bakterietillväxt
  • Bra för milda till medelkoncentrerade baser, salt och alkoholer
  • Transparent, luktfri, smaklös och giftfri
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Hartscertifiering: ADCF; FDA; USP; EU Food 10/2011; Icke-DEHP; 1935/2004; Icke-ftalat; RoHS; NSF-51
Beskrivning BioPharm platinahärdad silikonpumpslang för Masterflex L/S pumps
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Material Platinahärdad silikon
Total längd (metrisk) 7.6 m
För användning med Masteflex L/S pumps
För användning med (applikation) Farmaceutiska, kosmetiska, forsknings- och autoanalysapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59 °C
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek 13
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 2,7 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C