Läs mer
Masterflex™ L/S™ Kompakta drev med variabel hastighet
Produktkod. 15257799 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
1,6 till 124 ml/min per kanal
1,6 till 239 ml/min per kanal
Kanaler:
1
2
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Kanaler Förpackningsstorlek
15257799 1,6 till 124 ml/min per kanal 2 Varje
15237799 1,6 till 239 ml/min per kanal 1 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15257799 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7724030
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Masterflex™ L/S™ Kompakta frekvensomriktare gör lågflödespumpning enkel.
  • Pumphuvudet accepterar kontinuerliga slanglängder för rena flödesvägar
  • Dubbelkanalsmodell levererar synkront flöde från två separata kanaler; enkanalsmodell ger högsta flödeshastighet
  • Automatisk slanghållning gör att slangladdningen går snabbt och enkelt
  • Separat envarvshastighetskontroll och framåt/av/back-omkopplare —bibehåller hastighetsinställningen när pumpen slås på eller av
  • Fjärrstart/stopp via kontaktstängning på baksidan av pumpen
Notera: Slang ingår inte; säljs separat.
Specifikationer
Kanaler 2
Kontrolltyp Analog
Visningstyp Ingen skärm
Flödeshastighet 1,6 till 124 ml/min per kanal
Reversibel Ja
Inkluderar L/S Miniflex pumphuvud och dubbelspänning (115/230 VAC) bänkströmförsörjning med IEC320/CEE22-uttag. Pumpen levereras med sladd/kontakt som är specifik för destinationslandet.
Material Målat stål
Elektriska krav 90 till 260 VAC, 50/60 Hz
Spänning 90/260 VAC