Läs mer
Masterflex™ L/S™ Kompakta drev med variabel hastighet
Produktkod. p-7182122
Flödeshastighet:
1,6 till 124 ml/min per kanal
1,6 till 239 ml/min per kanal
Kanaler:
1
2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15237799
Brand: Masterflex™ 7724020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Masterflex™ L/S™ Kompakta frekvensomriktare gör lågflödespumpning enkel.
  • Pumphuvudet accepterar kontinuerliga slanglängder för rena flödesvägar
  • Dubbelkanalsmodell levererar synkront flöde från två separata kanaler; enkanalsmodell ger högsta flödeshastighet
  • Automatisk slanghållning gör att slangladdningen går snabbt och enkelt
  • Separat envarvshastighetskontroll och framåt/av/back-omkopplare —bibehåller hastighetsinställningen när pumpen slås på eller av
  • Fjärrstart/stopp via kontaktstängning på baksidan av pumpen
Notera: Slang ingår inte; säljs separat.
Specifikationer
Kanaler 1
Kontrolltyp Analog
Visningstyp Ingen skärm
Flödeshastighet 1,6 till 239 ml/min per kanal
Reversibel Ja
Inkluderar L/S Miniflex pumphuvud och dubbelspänning (115/230 VAC) bänkströmförsörjning med IEC320/CEE22-uttag. Pumpen levereras med sladd/kontakt som är specifik för destinationslandet.
Material Målat stål
Elektriska krav 90 till 260 VAC, 50/60 Hz
Spänning 90 till 260 VAC