Läs mer
Masterflex™ Masterflex L/S™ Digital drivenhet med Easy-Load™ II-pumphuvud
Produktkod. 15658655 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,28 till 1700 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15658655 0,28 till 1700 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 15658655 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7791825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79535.00 SEK
    58256.03 SEK / Paket med 1
    Save 21278.97 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-01-2027
Masterflex L/S™ Digital drivenhet erbjuder analoga fjärrkontrollalternativ och enkel programmering - perfekt för automatiserade processtillämpningar. Drivenheter har ett programmerbart dispenseringsintervall som låter dig ställa in fördröjningen mellan dispenseringscyklerna för bekväm, automatisk dispensering.
  • Designad med underhållsfri motor med hög precision och ett grafiskt gränssnitt, vilket gör installation och drift enklare än någonsin.
    • Flödeshastighet 0,28 till 1700 ml/min. med inkluderat L/—S-slangflöde beror på varvtal, pumphuvud och slangstorlek
    • Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och —driftlägen kontinuerlig drift, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering eller volymdispensering
    • Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
Specifikationer
Visningstyp LCD
Flödeshastighet 0,28 till 1700 ml/min.
Motorhastighet 0,1 till 600 rpm
För användning med (applikation) Högpresterande slangar och GORE™ STA-PURE™ PFL-rör
Material ABS plast, aluminium
Pumphuvud 77200-62 (L/S™ Easy-Load II-pumphuvud)
Typ av rör 06434-24, 10 fot (C-FLEX™ Ultra, L/S™ 24)
Mått (L x B x H) 33,99 x 21,08 x 21,59 cm (13,38 x 8,3 x 8,5 tum)
Spänning 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz