Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digital Modular Washdown Drive
Produktkod. 13407109 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,006 till 3400 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
13407109 0,006 till 3400 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 13407109 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7730150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84400.00 SEK
    64174.96 SEK / Paket med 1
    Save 20225.04 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
Erbjuder tre dispenseringslägen och precisionsmotorer med lågt underhåll. Masterflex™ L/S™ Digital Modular Washdown Drives har ett modulärt format som låter dig placera motor och styrenhet där det passar.
  • Programmerbart dispenseringsintervall som låter dig ställa in fördröjningen mellan dispenseringscyklerna för bekväm, automatiserad dispensering efter tid eller volym
  • Drivenheten lagrar ett kalibreringsvärde per slangstorlek
  • Programmera frekvensomriktaren med den enkla membranknappsatsen
  • Knapplås-/upplåsningsfunktion skyddar inställningar
  • Menystyrt gränssnitt låter dig välja ett av sju språk för programmering och drift
  • Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
  • Reversibel —motoravluftningsslang före eller efter pumpning; pumpa vätska i båda riktningarna
  • Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
  • Kraftfulla motorer låter dig stapla pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Pumpriktning kräver öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Start/stopp/rengöring kräver öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Väggmonterad styrenhet är pulverlackerad aluminium, NEMA4X (IP66) klassad för tvättning
  • Pulverlackerat drivhus i stål är NEMA4X (IP66) klassat för spolning
  • Fjärrkontrollfunktioner via väderbeständig anslutning på styrenheten
Specifikationer
Flödeshastighet 0,006 till 3400 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
IP-betyg IP66
Motortyp Reversibel
Total höjd (engelska) Styrenhet: 4,75 tum; Motor: 6,5 tum.
Total höjd (metrisk) Styrenhet: 119mm; Motor: 165mm
Total längd (engelska) Styrenhet: 10,16 tum; Motor: 14,25 tum.
Total längd (metrisk) 285 mm (Controller), 362 mm (Motor)
Total bredd (engelska) Styrare: 11 tum; Motor: 7 tum.
Total bredd (metrisk) Styrenhet 279mm; Motor: 178mm
Hastighetskontroll ±0,1 % (0,1 rpm vid 600 rpm)
Typ Masterflex L/S Digital Modular Washdown Drive med fjärrkontroll I/O
Spänning 90/260 VAC
Hastighet 0,1 till 600 rpm