Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digital Process Drives
Anslutningsmöjligheter:
Anslutningstyper: Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB
Anslutningstyper: Profibus , Bluetooth LE, USB
Beskrivning
- Flödeshastighet 0,006 till 3400 ml/min med L/S —slangflödeshastigheten beror på pumpens varvtal per minut och slangstorleken
- Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge— kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopiedispensering eller volymdispensering
- Fjärrkontroll tillgänglig med analog —kommunikationsspänning, ström och kontaktstängning
- Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller Tidsintervall —för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel)
- Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
- Modeller med givare med öppet tryck stoppar drivningen när pumphuvudet öppnas (vid användning med pumphuvud med givare)
- NEMA 4X (IP66) klassat hölje för tvättapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,1 % (0,01 rpm vid 100 rpm) |
| Amperage | 2,2 A |
| Visa | LCD |
| Elektriska krav | 90 till 260 VAC |
| Flödeshastighet | 0,006 till 3400 ml/min. |
| Inkluderar | 6 fot (1,8 m) lina sladd med IEC 320/CEE 22 kontaktkoppling; vattentät sladdanslutning. Ange destinationsland vid beställning; frekvensomriktaren levereras med landsspecifik kontakt/sladd. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Hastighet | 0,1 till 600 rpm |
| Material för fodral | Rostfritt stål |
| Anslutningsmöjligheter | Anslutningstyper: Profibus , Bluetooth LE, USB |