Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digitala processpumpsystem med Cytoflow™ Pumphuvud
Produktkod. 16438999
Flödeshastighet:
0,17 till 1040 ml/min.
0,62 till 3700 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16438999
Brand: Masterflex™ 7797550
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för överföring och dispensering av levande cellkulturer, media och andra skjuvkänsliga vätskor i process- och tvättmiljöer.
  • Konvex rulldesign är skonsammare mot levande celler och skjuvkänsliga vätskor —validerade av oberoende testdata
  • Rotor med stor diameter ger högre flödeshastigheter vid lägre hastigheter
  • Låghastighetspumpning låter dig behålla konsistensen och egenskaperna hos skjuvkänsliga vätskor
  • Drivhusen är helt förseglade IP—66 och NEMA 4X klassade helt enkelt —slang ner för att rengöra
  • Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
  • Cytoflow pumphuvud erbjuder det bästa alternativet för att pumpa levande celler och skjuvkänsliga vätskor —validerade av oberoende testdata
  • Fullständiga fjärrkontrollfunktioner möjliggör enkel integrering i automatiserade processer
  • Grafisk LCD visar fyra driftslägen kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering, volymdispensering. Se pumpens prestanda kontinuerligt
Specifikationer
Kanaler 1
Visningstyp LCD
Kapslingsklassificering IP66
Flödeshastighet 0,17 till 1040 ml/min.
Motorhastighet 0,1 till 600 rpm
Inkluderar L/S kör 07575-30, Cytoflow™ pumphuvud 77253-00, 10 fot. C-Flex™ ULTRA™ slang och 6 fot. (1,8 m) lina sladd med IEC 320/CEE22 uttag
Material Rostfritt stål
Mått (L x B x H) 37.03 x 22.86 x 23.65 cm
Elektriska krav 90 till 260 VAC
Amperage 2,2 A vid 115 V, 1,1 A vid 230 V