Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digitala processpumpsystem med Cytoflow™ Pumphuvud
Flödeshastighet:
0,17 till 1040 ml/min.
0,62 till 3700 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Konvex rulldesign är skonsammare mot levande celler och skjuvkänsliga vätskor —validerade av oberoende testdata
- Rotor med stor diameter ger högre flödeshastigheter vid lägre hastigheter
- Låghastighetspumpning låter dig behålla konsistensen och egenskaperna hos skjuvkänsliga vätskor
- Drivhusen är helt förseglade IP—66 och NEMA 4X klassade helt enkelt —slang ner för att rengöra
- Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
- Cytoflow pumphuvud erbjuder det bästa alternativet för att pumpa levande celler och skjuvkänsliga vätskor —validerade av oberoende testdata
- Fullständiga fjärrkontrollfunktioner möjliggör enkel integrering i automatiserade processer
- Grafisk LCD visar fyra driftslägen kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering, volymdispensering. Se pumpens prestanda kontinuerligt
Specifikationer
Specifikationer
| Kanaler | 1 |
| Visningstyp | LCD |
| Kapslingsklassificering | IP66 |
| Flödeshastighet | 0,17 till 1040 ml/min. |
| Motorhastighet | 0,1 till 600 rpm |
| Inkluderar | L/S kör 07575-30, Cytoflow™ pumphuvud 77253-00, 10 fot. C-Flex™ ULTRA™ slang och 6 fot. (1,8 m) lina sladd med IEC 320/CEE22 uttag |
| Material | Rostfritt stål |
| Mått (L x B x H) | 37.03 x 22.86 x 23.65 cm |
| Elektriska krav | 90 till 260 VAC |
| Amperage | 2,2 A vid 115 V, 1,1 A vid 230 V |