Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digital drivenhet med Easy-Load™ 3-pumphuvud för precisionsslang
Produktkod. 15124696 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,08 till 480 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15124696 0,08 till 480 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 15124696 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7792165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63193.90 SEK
    46521.76 SEK / Paket med 1
    Save 16672.14 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Designad med underhållsfri motor med hög precision och ett grafiskt gränssnitt —gör installation och drift enkel.
  • Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och —driftlägen kontinuerlig drift, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering eller volymdispensering
  • Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
  • Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller Tid—Tidsintervall för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel) Antidrippfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
  • Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
  • Modeller med sensor med öppet huvud stoppar drivmotorn när pumphuvudet öppnas
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cETLus, ISO 1900:2008
Kanaler 1
Kontrolltyp Variabel hastighet
Visningstyp LCD
Kapslingsklassificering IP33
Flödeshastighet 0,08 till 480 ml/min.
Motorhastighet 600 rpm
Reversibel Ja
Hästkraft 1/10 hp
Inkluderar 07522-20 drivenhet, 3 m (10 fot) Slang, C-Flex ULTRA L/S 16 06434-16, L/S Easy-Load3 77800-60 pumphuvud
Motortyp Underhållsfri borstlös motor
Pumphuvud L/S Easy-Load 3-pumphuvud
Total längd (engelska) 13,88 tum
Total längd (metrisk) 352.55 mm
Total bredd (engelska) 8,3 tum
Total bredd (metrisk) 210.82 mm
Total höjd (engelska) 8,5 tum
Total höjd (metrisk) 215.9 mm
Elektriska krav 115/230 VAC 50/60 Hz 2,2/1,1 A
Spänning 90/260 VAC
Amperage 2,2/1,1 A
Frekvens 50/60 Hz