Läs mer
Masterflex™ L/S™ Easy-Load II Pumphuvuden för precisionsslangar
Produktkod. 16369001 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Antal kanaler:
1
Produktkod. Antal kanaler
16369001 1
1 options
Produktkod. 16369001 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7720030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9380.00 SEK
    7687.25 SEK / Paket med 1
    Save 1692.75 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Innehåller
enkelkanals monteringsutrustning och en 15 tum. (38 cm) längd av silikonpumpslang.
Kräver
Detta pumphuvud kräver en L/S frekvensomriktare utrustad med sensorfunktion med öppet huvud
Masterflex™ L/S Easy-Load II Pumphuvuden för precisionsslang med automatisk kvarhållning håller slangen säkert på plats utan manuell justering —bara ladda slangen och starta pumpen
  • Rotor med fyra valsar förbättrar tryckprestanda och mekanisk stabilitet samtidigt som den minskar pulsering
  • Förbättrad ocklusionsbäddsgeometri förlänger slangens livslängd
  • Polyfenylensulfid (PPS) hölje med antingen rostfritt stål (SS) eller kallvalsat stål (CRS ) rotor välja— CRS för ekonomi eller SS för större hållbarhet och kemikaliebeständighet
  • Modell 77201-60 med justerbar ocklusion ger dig möjlighet att lossa ocklusion för längre slanglivslängd eller öka ocklusion för högre tryck
  • Varje pumphuvud för precisionspumpslangar accepterar slangstorlekar L/S™ 13, L/S™ 14, L/S™ 16, L/S™ 25, L/S™ 17, och L/S™ 18. Uppnå flödeshastigheter på 0,06 till 2300 ml/min (1 till 600 rpm)
Uppfyllande
ISO 9002 registrerade
Garanti
2 år
Specifikationer
Färg Svart
Beskrivning Masterflex L/S Easy-Load II Huvud för precisionsslang med öppet huvudsensor, PPS/SS
Flödeshastighet 0,0012 till 2300 ml/min., beroende på slangstorlek och drivvarvtal
För användning med (applikation) Vätskehantering
För användning med L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18 slangar och Masterflex L/S drivningar med öppet huvudsensor
Inkluderar Enkanals monteringsutrustning och en 15 tum (38 cm) längd på silikonpumpslangen.
Material PPS, rostfritt stål
Modell L/S Easy-Load II
Antal kanaler 1
Antal pumphuvuden 1
Antal rullar 4
Total höjd (engelska) 4,75 tum.
Total höjd (metrisk) 12.1 cm
Total längd (engelska) 3,25 tum.
Total längd (metrisk) 8.2 cm
Total bredd (engelska) 5 tum
Total bredd (metrisk) 12.7 cm
Reversibel Ja
Sensorer Öppet huvud
Typ av rör L/S Precisionsrör (tunn vägg)
Typ Peristaltisk
Vikt (engelska) 1.2 lb.