Läs mer
Masterflex™ L/S™ Högpresterande precisionsslang, Puri-Flex™
Produktkod. 11709809
Change view
Slangstorlek:
L/S 15
L/S 24
L/S 35
L/S 36
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11709809 L/S 24 Varje
11799799 L/S 15 Varje
11719809 L/S 35 Varje
11729809 L/S 36 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11709809 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9641924
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Tubing är långlivade slangar för läkemedel och bioprocesser
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Tillämpningar: Cell- och vävnadsodlingsarbete, farmaceutisk bioteknik, labb för allmänt bruk som kräver hög prestanda och lång livslängd, applikationer med hög renhet som inte kräver kontakt med komponenter från djur
  • Egenskaper: Värmesvetsbar, exceptionell drag- och rivhållfasthet, god biokompatibilitet, låg gaspermeabilitet, slät yta, genomskinlig
  • Certifieringar: FDA-kompatibel, uppfyller USP Klass VI krav, tillverkade enligt GMP
  • Temperaturområde:– 58 till 275 °F (– 50 till 135 °C)
  • Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, uppfyller USP Klass VI krav, tillverkade enligt GMP
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Diameter (engelska) Inre 0,25 tum
    Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
    Material Puri-Flex
    Total längd (engelska) 25 ft.
    Total längd (metrisk) 7.6 m
    För användning med (applikation) Masterflex pumps
    Min. Driftstemperatur (engelska) -22 °F
    Min. Driftstemperatur (metrisk) -30 °C
    Förpackningsmängd 1 st
    Sterilitet Icke-steril
    Slangstorlek L/S 24
    Färg Genomskinligt
    Flexibilitet Flexibel
    Max. Driftstemperatur (engelska) 212 °F
    Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
    Produkttyp Slangar för peristaltisk pump