Läs mer
Masterflex™ L/S™ Högpresterande precisionsslang, Puri-Flex™
Produktkod. 11719809 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
L/S 15
L/S 24
L/S 35
L/S 36
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
11719809 L/S 35 Varje
11709809 L/S 24 Varje
11799799 L/S 15 Varje
11729809 L/S 36 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11719809 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9641935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 SEK
    1686.14 SEK / Paket med 1
    Save 313.86 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-12-2026
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Tubing är långlivade slangar för läkemedel och bioprocesser
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Tillämpningar: Cell- och vävnadsodlingsarbete, farmaceutisk bioteknik, labb för allmänt bruk som kräver hög prestanda och lång livslängd, applikationer med hög renhet som inte kräver kontakt med komponenter från djur
  • Egenskaper: Värmesvetsbar, exceptionell drag- och rivhållfasthet, god biokompatibilitet, låg gaspermeabilitet, slät yta, genomskinlig
  • Certifieringar: FDA-kompatibel, uppfyller USP Klass VI krav, tillverkade enligt GMP
  • Temperaturområde:– 58 till 275 °F (– 50 till 135 °C)
  • Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
  • Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Diameter (engelska) Inre 0,311 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 7.9 mm
    Material Puri-Flex
    Total längd (engelska) 25 ft.
    Total längd (metrisk) 7.6 m
    För användning med (applikation) Masterflex pumps
    Slangstorlek L/S 35
    Flödeshastighet Max 2600 ml/min
    Slang Barb 3/8 tum
    Färg Genomskinligt
    Produkttyp Peristaltisk slang