Läs mer
Masterflex™ L/S™ Nätverkskompatibla pumpsystem
Beskrivning
- Flödeshastighet 0,001 till 3400 ml/min med L/S —slangflödeshastigheten beror på pumpens varvtal per minut och slangstorleken
- Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge— kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopiedispensering eller volymdispensering
- Fjärrkontroll tillgänglig med analog —kommunikationsspänning, ström och kontaktstängning
- Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller Tidsintervall —för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel)
- Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
- Modeller med öppet huvudsensor stoppar drivningen när pumphuvudet öppnas
Specifikationer
Specifikationer
| Amperage | 2,2 A vid 115 V, 1,1 A vid 230 V |
| Mått (L x B x H) | 37.03 x 22.86 x 23.65 cm |
| Visa | LCD |
| Elektriska krav | 90 till 260 VAC |
| Flödeshastighet | 0,62 till 3700 ml/min. |
| IP-betyg | IP66 |
| Inkluderar | L/S kör 07575-30, Cytoflow™ pumphuvud 77253-02, 10 fot. C-Flex™ ULTRA™ rör och 6 fot. (1,8 m) lina sladd med IEC 320/CEE22 uttag |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal kanaler | 1 |
| Hastighet | 0,1 till 600 rpm |
| Visa mer |