Läs mer
Masterflex™ L/S™ Nätverkskompatibla pumpsystem
Produktkod. p-7182044
Anslutningsmöjligheter:
Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB
Profibus , Bluetooth LE, USB
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16428675
Brand: Masterflex™ 7797562
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Nätverksenheter erbjuder antingen inbyggt Ethernet/IP eller Profibus kommunikation utan att ytterligare hårdvara eller firmware krävs.
  • Flödeshastighet 0,001 till 3400 ml/min med L/S —slangflödeshastigheten beror på pumpens varvtal per minut och slangstorleken
  • Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge— kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopiedispensering eller volymdispensering
  • Fjärrkontroll tillgänglig med analog —kommunikationsspänning, ström och kontaktstängning
  • Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller Tidsintervall —för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel)
  • Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
  • Modeller med öppet huvudsensor stoppar drivningen när pumphuvudet öppnas
Specifikationer
Amperage 2,2 A vid 115 V, 1,1 A vid 230 V
Mått (L x B x H) 37.03 x 22.86 x 23.65 cm
Visa LCD
Elektriska krav 90 till 260 VAC
Flödeshastighet 0,62 till 3700 ml/min.
IP-betyg IP66
Inkluderar L/S kör 07575-30, Cytoflow™ pumphuvud 77253-02, 10 fot. C-Flex™ ULTRA™ rör och 6 fot. (1,8 m) lina sladd med IEC 320/CEE22 uttag
Material Rostfritt stål
Antal kanaler 1
Hastighet 0,1 till 600 rpm
Anslutningsmöjligheter Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB