Läs mer
Masterflex™ L/S™ Platinahärdad silikonspolad precisionspumpslang
Produktkod. 11745168
Change view
Slangstorlek:
17
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11745168 17 Varje
1 options
Produktkod. 11745168 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9640317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30770.00 SEK
    23798.58 SEK / Paket med 1
    Save 6971.42 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar. Masterflex™ L/S™ Platinahärdad silikonspolad slang har en slät yta och låga proteinbindningsnivåer.
  • Lite större klarhet
  • Föredraget av läkemedels- och bioteknikindustrin
  • Färre potentiella lakbara ämnen
  • USP Klass VI
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Silikon
Total längd (engelska) 500 ft.
Total längd (metrisk) 15,240 cm
För användning med Masterflex™ L/S pumps
För användning med (applikation) Farmaceutiska och biotekniska tillämpningar
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Slangstorlek 17
Flödeshastighet 1700 ml/min.
Slang Barb 1/4 tum
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 510 mm Hg
Max. Driftstemperatur (engelska) 446 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C