Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precision Modular Drive
Product Code. 13497089 Shop All Masterflex Products
Change view
Click to view available options
Flödeshastighet:
0,06 till 580 ml/min.
0,36 till 3400 ml/min.
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Flödeshastighet Unit Size
13497089 0,36 till 3400 ml/min. Varje
13427099 0,06 till 580 ml/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13497089 Supplier Masterflex™ Supplier No. 0755700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31710.00 SEK
    24195.45 SEK / Paket med 1
    Save 7514.55 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Mät och överför vätskor med noggrannhet och repeterbarhet med hjälp av modulära pumpdrifter. Masterflex™ L/S™ Precision Modular Drives har reversibel pumpning och ger dig flexibiliteten att separera motorn från styrenheten.
Modulära enheter låter dig placera motor och styrenhet där det —är lämpligt, perfekt för begränsade utrymmen, kåpor eller isoleringskammare. Fjärrkontrollfunktioner via en DB9 honkontakt på baksidan av enheten: Hastighetsregleringång 4 till 20 mA eller 0 till 10 V. Pumpriktning (CW/CCW) via öppen kollektor eller kontaktstängning. Start/stopp via öppen kollektor eller kontaktstängning.
  • Tresiffrig LED-display visar motorns varvtal gör att du kan bekräfta hastighetsinställningen med en blick
  • Membranknappsats för enkel kontroll av hastighet, riktning och start/stopp
  • Vändbar motor; töm slangen före eller efter pumpning; pumpa vätska i båda riktningarna
  • Kraftfulla motorer låter dig stapla 2 eller 4 pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Separat hastighets- och effektkontroll; bibehåll hastighetsinställningen medan du slår på/stänger av pumpen
  • Stänktåligt ABS-plastkontrollhus är IP33-klassat; drivhuset är av epoxibehandlat stål, IP33-klassad
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001: 2008
Visa LED
Elektriska krav 90 till 260 V 50/60 Hz 75 w
Flödeshastighet 0,36 till 3400 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
IP-betyg IP33
Inkluderar 6 fot (1,8-m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag
Material Stål
Modell 07557-00
Motortyp Reversibel
Total höjd (metrisk) 11.4 cm
Total längd (metrisk) 27.3 cm
Total bredd (metrisk) 11.1 cm
Hastighetskontroll 0.25%
Typ Precision Modular Drive
Wattal 75 w
Spänning 90/260 VAC
Hastighet 6 till 600 rpm