Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precision modulärt pumpsystem
Flödeshastighet:
17 till 1700 ml/min.
4,8 till 480 ml/min.
Motorhastighet:
6 till 600 rpm
60 till 600 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Modulära drivenheter låter dig placera motor och styrenhet där det passar
- Tresiffrig LED-display visar motorvarvtal
- Membranknappsats för enkel kontroll av hastighet, riktning och start/stopp
- Vändbar motor
- Töm slangarna före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna
- LED-indikatorer bekräftar motorns riktning
- Bibehåll hastighetsinställningen medan du slår på eller av pumpen med separat hastighets- och strömkontroll (på/av).
Inkluderar pumphuvud, slangar och 6 fot (1,8 m) ledningskabel med IEC 320/CEE22 uttag. Dessa modeller levereras med landsspecifika stickproppar/sladdset; vänligen ange slutdestination vid beställning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | IEC 320/CEE22 |
| Kanaler | 1 |
| Kontrolltyp | Variabel hastighet |
| Visningstyp | LED |
| Kapslingsklassificering | IP33 |
| Flödeshastighet | 4,8 till 480 ml/min. |
| Motorhastighet | 60 till 600 rpm |
| Reversibel | Ja |
| Avsluta | Epoxibelagd |
| För användning med | Mätapplikationer |
| Visa mer |