Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precision modulärt pumpsystem
Produktkod. 13437099
Change view
Flödeshastighet:
17 till 1700 ml/min.
4,8 till 480 ml/min.
Motorhastighet:
6 till 600 rpm
60 till 600 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Motorhastighet unitSize
13437099 17 till 1700 ml/min. 6 till 600 rpm Varje
13407099 4,8 till 480 ml/min. 60 till 600 rpm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13437099 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7791370
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designade för begränsade eller besvärliga utrymmen, ger dessa modulära frekvensomriktare dig flexibiliteten att separera motorn från styrenheten. MasterFlex™ L/S™ Precision Modular Pump Systems har reversibel pumpning och är idealiska för doseringsapplikationer.
  • Modulära drivenheter låter dig placera motor och styrenhet där det passar
  • Tresiffrig LED-display visar motorvarvtal
  • Membranknappsats för enkel kontroll av hastighet, riktning och start/stopp
  • Vändbar motor
  • Töm slangarna före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna
  • LED-indikatorer bekräftar motorns riktning
  • Bibehåll hastighetsinställningen medan du slår på eller av pumpen med separat hastighets- och strömkontroll (på/av).
Inkluderar pumphuvud, slangar och 6 fot (1,8 m) ledningskabel med IEC 320/CEE22 uttag. Dessa modeller levereras med landsspecifika stickproppar/sladdset; vänligen ange slutdestination vid beställning.
Specifikationer
Kanaler 1
Kontrolltyp Variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP33
Flödeshastighet 17 till 1700 ml/min.
Motorhastighet 6 till 600 rpm
Material ABS (Hölje), Stål
Modell Masterflex L/S Precisionsmodulär pump med Easy-Load II Huvud
Motortyp Reversibel
Pumphuvud L/S Easy-Load II Pumphuvud 77200-62
Total längd (engelska) 13,33 tum.
Total längd (metrisk) 33.86 cm
Total bredd (engelska) 4,38 tum.
Total bredd (metrisk) 11.13 cm
Total höjd (engelska) 4,5 tum.
Total höjd (metrisk) 11.43 cm
Spänning 90/260 VAC
Amperage 2,2 A vid 115 V, 1,1 A vid 230 V
Frekvens 50/60 Hz