Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precision modulärt pumpsystem
Designade för begränsade eller besvärliga utrymmen, ger dessa modulära frekvensomriktare dig flexibiliteten att separera motorn från styrenheten. MasterFlex™ L/S™ Precision Modular Pump Systems har reversibel pumpning och är idealiska för doseringsapplikationer.
40115.00 SEK - 41300.00 SEK
Specifikationer
Kanaler | 1 |
---|---|
Kontrolltyp | Variabel hastighet |
Visningstyp | LED |
Kapslingsklassificering | IP33 |
Material | ABS (Hölje), Stål |
Produktkod | Brand | Pumphuvud | Motorhastighet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Pumphuvud | Motorhastighet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
13407099
|
Masterflex™
77913-60 |
L/S Easy-Load 3 pumphuvud 77800-60 | 60 till 600 rpm |
40115.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
13437099
|
Masterflex™
77913-70 |
L/S Easy-Load II Pumphuvud 77200-62 | 6 till 600 rpm |
41300.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
Beskrivning
- Modulära drivenheter låter dig placera motor och styrenhet där det passar
- Tresiffrig LED-display visar motorvarvtal
- Membranknappsats för enkel kontroll av hastighet, riktning och start/stopp
- Vändbar motor
- Töm slangarna före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna
- LED-indikatorer bekräftar motorns riktning
- Bibehåll hastighetsinställningen medan du slår på eller av pumpen med separat hastighets- och strömkontroll (på/av).
Inkluderar pumphuvud, slangar och 6 fot (1,8 m) ledningskabel med IEC 320/CEE22 uttag. Dessa modeller levereras med landsspecifika stickproppar/sladdset; vänligen ange slutdestination vid beställning.
Specifikationer
1 | |
LED | |
ABS (Hölje), Stål | |
13,33 tum. | |
4,5 tum. | |
2,2 A vid 115 V, 1,1 A vid 230 V |
Variabel hastighet | |
IP33 | |
Reversibel | |
4,38 tum. | |
90/260 VAC | |
50/60 Hz |