Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precision Modular Washdown Drive
Produktkod. 13417099 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
3400 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
13417099 3400 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 13417099 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0755760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51950.00 SEK
    39460.44 SEK / Paket med 1
    Save 12489.56 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 27-01-2027
Rensa slangarna före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna med denna modulära drivenhet. Masterflex™ L/S™ Precision Modular Washdown Drive har en reversibel motor och ger dig flexibiliteten att separera motorn från styrenheten.
  • Dessa exakta modulära frekvensomriktare har kraftfulla motorer, hastighetsdisplay och± 0,25 % varvtalsreglering för exakt flödesreglering
  • Idealisk för mätningstillämpningar
  • Tresiffrig LED-display visar motorns varvtal gör att du kan bekräfta hastighetsinställningen med en blick
  • Membranknappsats för enkel kontroll av hastighet, riktning och start/stopp
  • Vändbar motor
  • Pumpa vätska i båda riktningarna
  • LED-indikatorer bekräftar motorns riktning
  • Kraftfulla motorer låter dig stapla 2 eller 4 pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Separat kontroll av hastighet och effekt (på/av); bibehåll hastighetsinställningen medan du slår på/stänger av pumpen
  • ±0,25 % hastighetskontroll; mäta och överföra vätskor med noggrannhet och repeterbarhet
  • Fjärrkontrollfunktioner via väderbeständig kontakt på styrenheten: Hastighetsregleringång 4 till 20 mA eller 0 till 10 V; Pumpriktning (CW/CCW) via öppen kollektor eller kontaktstängning; Start/stopp via öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Washdown pulverlackerat styrhus i aluminium är NEMA 4X (IP66) klassat
  • Drivhuset är pulverlackerat stål, NEMA 4X (IP66) klassad
  • 6 fot (1,8 m) kabel ansluter drivenhet och styrenhet
  • Använd valfri förlängningskabel 07557-51 för att förlänga till 15 fot. (4,6 m)
Beställningsinfo
Flödeshastighet
Specifikationer
Elektriska krav 75 w
Flödeshastighet 3400 ml/min.
Inkluderar 6 fot (1,8-m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag
Total höjd (metrisk) 15.2 cm
Total längd (metrisk) 39.5 cm
Total bredd (metrisk) 17.8 cm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll 0.25%
Wattal 75 w
Hastighet 6 till 600