Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precision Process Drives
Produktkod. p-7114828
Motorhastighet:
1 till 100 rpm
6 till 600 rpm
Antal chefer accepterade:
2
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15704608
Brand: Masterflex™ 0752840
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
6 fot (1,8 m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag.
Lätt att använda Masterflex™ L/S™ Precision Process Drives erbjuder exakt varvtalskontroll och digital visning av —rpm NEMA 4X-höljen står upp för process- och tvättapplikationer
  • Flödeshastighet 0,06 till 3400 ml/min (beroende på varvtal och slangstorlek)
  • Fyrsiffrig LED-display visar —motorvarvtalsbekräftelse med en snabb överblick
  • Inbyggd sensor med öppet tryck stoppar drivmotorn när pumphuvudet öppnas
  • Reversibel —motoravluftningsslang före eller efter pumpning; pumpa vätska i båda riktningarna
  • LED-indikatorer bekräftar motorns riktning
  • Kraftfulla motorer låter dig stapla 2 eller 4 pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Separat hastighets- och effektkontroll (på/av) —bibehåller hastighetsinställningen samtidigt som pumpen slås på/av
  • NEMA 4X (IP66) klassat hölje
  • Fjärrkontrollfunktioner via en vattentät kontakt på baksidan av enheten
  • Hastighetsregleringång: 4 till 20 mA eller 0 till 10 VDC
  • Pumpriktning (CW/CCW) via öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Start/stopp via öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Membranknappsats för enkel kontroll av hastighet, riktning och start/stopp
  • Amps Power 2.2 vid 115 VAC; 1.1 vid 230 VAC
Beställningsinfo
Dessa modeller levereras med landsspecifika stickproppar/sladdset; vänligen ange slutdestination vid beställning.
Certifikat
CE; ETL(US& CA); IP66
Uppfyllande
ISO 9002 registrerade
Garanti
2 år
Specifikationer
Noggrannhet ±0,25 % (1 rpm vid 600; 0,1 rpm vid 100 rpm)
Certifikat och efterlevnad CE; ETL(USA & CA)
Färg Silver
Beskrivning Masterflex L/S Precisionsprocessdrift, rostfritt stål, med sensor med öppet huvud; 600 rpm
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Visningstyp Fyrsiffrig LED
Kapslingsklassificering IP66
Flödeshastighet 0,36 till 3400 ml/min., beroende på pumphuvud, slangstorlek och varvtal
Motorhastighet 6 till 600 rpm
Reversibel Ja
Extern kontroll 4 till 20 mA, 0 till 10 V, start/stopp och riktning via kontaktstängning
För användning med Easy-Load II med sensor med öppet huvud, Easy-Load II, Easy-Load , Standard, högpresterande, PTFE-slang, PTFE-membran
För användning med (applikation) Vätskehantering
Hästkraft 75
Inkluderar 6 fot (1,8 m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag. Dessa modeller levereras med landsspecifika stickproppar/sladdset; vänligen ange slutdestination vid beställning.
Material Stål, rostfritt
Modell L/S
Antal chefer accepterade 2
Pumphuvud Ingår ej
Sensorer Öppet huvud
Hastighetskontroll Digital variabel hastighet
Typ av rör Kompatibel med alla L/S formuleringar
Total längd (engelska) 30,08 cm
Total längd (metrisk) 30.5 cm
Total bredd (engelska) 9 tum
Total bredd (metrisk) 22.9 cm
Total höjd (engelska) 9,25 tum.
Total höjd (metrisk) 23.5 cm
Vikt (engelska) 27.8 lb.
Elektriska krav 90/260 VAC 50/60 Hz
Spänning 90/260 VAC
Wattal 75 w
Amperage 2,2 A
Frekvens 50/60 Hz