Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precisionspumpslang, Tygon™ E-mat B-44-4X
Slangstorlek:
L/S 13
L/S 14
L/S 17
Förpackningsstorlek:
15m
7.5m
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,031 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.8 mm |
| Material | Tygon E-mat |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15.2 m |
| För användning med (applikation) | Bearbetning eller dispensering av mat och dryck |
| Slangstorlek | L/S 13 |
| Flödeshastighet | Max 36 ml/min |
| Slang Barb | 1/16 tum. |
| Visa mer |