Läs mer
Masterflex™ Masterflex L/S™ analog konsolpump med variabel hastighet och flerkanaligt pumphuvud
Handla allt Masterflex ProdukterBeskrivning
- Tappa inte kontrollen över dina mätningsapplikationer; digital display ger dig exakt kontroll
- Exakta och repeterbara inställningar med 3-siffrig LED-display på rpm
- Pumpa vätska i båda riktningarna med reversibel motor, perfekt för tömning av slangar
- Välj flerkanalssystem för synkront flöde från alla kanaler
- Maximera processer på ett minimalt utrymme genom att stapla stänksäkra, IP33-klassade drivenheter
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,25 % (1 rpm vid 600 och 300 rpm; 0,1 rpm vid 100 rpm) |
| Kontrolltyp | Digital variabel hastighet |
| Visningstyp | LED |
| Flödeshastighet | 1,88 till 188 ml/min. |
| Motorhastighet | 1 till 100 rpm |
| Reversibel | Ja |
| Inkluderar | L/S™ drivenhet 07528-30, flerkanaligt pumphuvud 07535-04 och L/S 16 Tygon™ 2-stopp, sladd 06416-16 |
| Material | ABS plast, aluminium |
| Pumphuvud | 07536-04 (L/S™ 4-kanals pumphuvud) |
| Typ av rör | 06416–16 , 8/Pk. (Tygon™ Lab två-stopps slangsats, L/S™ 16) |
| Visa mer |