Läs mer
Masterflex™ L/S™ Viton™ FDA-kompatibel pumpslang
Produktkod. 11730469 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
13
14
16
25
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
11730469 16 Varje
11700459 13 Varje
11720469 14 Varje
11740469 25 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11730469 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9641216
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Precisionsextruderad för att ge optimal prestanda för flödesnoggrannhet och repeterbarhet. Masterflex™ L/S™ Viton™ FDA-kompatibel pumpslang är idealisk för applikationer där FDA och kemisk kompatibilitet behövs.
  • Ogenomskinlig svart slang
  • Motstår frätande ämnen, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer
  • God kemikaliebeständighet
  • Överensstämmer med FDA, ADCF
  • Levereras 7,6 m (25 fot) per förpackning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177.2600
Beskrivning FH13 och FH30 peristaltiska pumpslangar
Diameter (engelska) Inre 1/8 tum
Diameter (metrisk) Inre 3.2 mm
Material Termiskt set gummi, Viton B (67 % fluor)
Diameter (engelska) Yttre 0,62 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med Slangstorlek 16
För användning med (applikation) Liknar Viton (06412) men med FDA-efterlevnad. Perfekt för livsmedels- och labbapplikationer där FDA-efterlevnad krävs. Utmärkt kemikaliebeständighet. Beständig mot frätande medel, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer. Låg gaspermeabilitet.
Min. Driftstemperatur (engelska) -25 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Motståndsegenskaper Syror, alkalier, organiska lösningsmedel (variabel, testa före användning)
Slangstorlek 16
Flödeshastighet 11 till 54 ml/min.
Steriliseringsmetod Sterilisera med en cirkulerande varmluftsugn vid 249┬░C (480┬░F) i 16 timmar
Gaspermeabilitet CO2 : 76 till 79; H2 : ----; O2 : 13 till 15; N2 : 4,3
Begränsningar Begränsad pumplivslängd
Färg Opak svart
Maximalt tryck 1 bar
Vakuumnivå Bra
Max. Driftstemperatur (engelska) 400 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttyp Viton Slang