Läs mer
Masterflex™ Monteringssats
Material:
Stainless Steel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av slitstarkt rostfritt stål
- Se frekvensomriktarens specifikationer för rekommenderat antal huvuden
- Lämplig att använda med en Easy-Load™ 3 pumphuvud
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | L/S Easy-load 3 Pump Head Connection |
| För användning med | För L/S lättlastat 3 pumphuvud till Masterflex L/S pumpdrifter |
| Inkluderar | Enkanalig monteringsutrustning och en 15 tum lång silikonpumpslang |
| Material | Stainless Steel |
| Antal kanaler | 1 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Monteringssats |