Läs mer
Masterflex™ Flerkanaligt stort patronpumphuvud
Produktkod. 11868443 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Antal kanaler:
2
4
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal kanaler Förpackningsstorlek
11868443 4 Varje
11868463 2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11868443 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0751970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 SEK
    1583.33 SEK / Paket med 1
    Save 456.67 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Använd patronerna för synkron, flerkanalig pumpning. MasterFlex™ L/S™ Stora patroner har exakta flödeshastigheter och justerbara slanghållare för att hålla slangen på plats.
  • Designad för användning med Masterflex pumphuvudmodeller: 07519-05 och -06
  • Ställ in slanghållare till din tubstorlek och du är redo att pumpa
  • På små patroner är optimal retention förinställd; ladda bara slangar och börja pumpa
  • Varje patron accepterar microbore och/eller L/S precisionspumpslangar, se tabellen nedan
  • Alla patroner har justerbar ocklusion som upprätthåller en dubbelriktad flödesvariation på 5 %
  • Dra åt tilltäppningen för högre tryck, lossa för längre slanglivslängd
  • Kombinera ingången/utgången från två patroner för att minska pulseringen
  • Patroner är tillverkade av polykarbonat och glasfylld nylon
Blanda små och stora patroner på pumphuvuden som accepterar båda storlekarna; två små kassetter upptar samma utrymme som en stor kassett
Endast silikon och C-Flex slangformuleringar rekommenderas för storlek L/S 17 slangar när de används i L/S patron pumphuvuden.
Specifikationer
För användning med Microbore och Precisionsrör
Antal kanaler 4
Ocklusionstyp Justerbar
Kvantitet 1 vardera
Typ Patronpumphuvud