Läs mer
Masterflex™ Flerkanaligt stort patronpumphuvud
Beskrivning
- Designad för användning med Masterflex pumphuvudmodeller: 07519-05 och -06
- Ställ in slanghållare till din tubstorlek och du är redo att pumpa
- På små patroner är optimal retention förinställd; ladda bara slangar och börja pumpa
- Varje patron accepterar microbore och/eller L/S precisionspumpslangar, se tabellen nedan
- Alla patroner har justerbar ocklusion som upprätthåller en dubbelriktad flödesvariation på 5 %
- Dra åt tilltäppningen för högre tryck, lossa för längre slanglivslängd
- Kombinera ingången/utgången från två patroner för att minska pulseringen
- Patroner är tillverkade av polykarbonat och glasfylld nylon
Blanda små och stora patroner på pumphuvuden som accepterar båda storlekarna; två små kassetter upptar samma utrymme som en stor kassett
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Precisionsrör |
| Antal kanaler | 2 |
| Ocklusionstyp | Justerbar |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Pumphuvud för reducerad pulsationspatron |