Läs mer
Masterflex™ Flerkanaligt stort patronpumphuvud
Produktkod. p-8004223
Antal kanaler:
2
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11868463
Brand: Masterflex™ 0751975
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd patronerna för synkron, flerkanalig pumpning. MasterFlex™ L/S™ Stora patroner har exakta flödeshastigheter och justerbara slanghållare för att hålla slangen på plats.
  • Designad för användning med Masterflex pumphuvudmodeller: 07519-05 och -06
  • Ställ in slanghållare till din tubstorlek och du är redo att pumpa
  • På små patroner är optimal retention förinställd; ladda bara slangar och börja pumpa
  • Varje patron accepterar microbore och/eller L/S precisionspumpslangar, se tabellen nedan
  • Alla patroner har justerbar ocklusion som upprätthåller en dubbelriktad flödesvariation på 5 %
  • Dra åt tilltäppningen för högre tryck, lossa för längre slanglivslängd
  • Kombinera ingången/utgången från två patroner för att minska pulseringen
  • Patroner är tillverkade av polykarbonat och glasfylld nylon
Blanda små och stora patroner på pumphuvuden som accepterar båda storlekarna; två små kassetter upptar samma utrymme som en stor kassett
Specifikationer
För användning med Precisionsrör
Antal kanaler 2
Ocklusionstyp Justerbar
Kvantitet 1 vardera
Typ Pumphuvud för reducerad pulsationspatron