Läs mer
Masterflex™ L/S™ Små patroner för flerkanaliga patronpumphuvuden
Produktkod. 11858463
För användning med:
Microbore 2-stoppsslang
Microbore och Precisionsrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11858463
Brand: Masterflex™ 0751980
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snäpp in och ut dessa patroner för snabba slangbyten. Använda Masterflex™ L/S™ Små patroner med L/S™ flerkanaliga patronpumphuvuden för synkron, flerkanalig pumpning.
  • Du behöver inte ta bort pumphuvudet från frekvensomriktaren
  • Ladda pumphuvuden med 1 till 8 patroner
  • Blanda stora och små patroner
  • En stor patron tar upp samma utrymme som två små
  • Patronhuvuden finns med tre eller fyra rullar; ju fler rullar desto lägre pulsering i flödet
  • Kräver drivningar med minst 1 ⁄10hk och max 600rpm
Specifikationer
För användning med (applikation) För synkron, flerkanalig pumpning
För användning med Microbore och Precisionsrör
Antal kanaler Flera
Ocklusionstyp Justerbar
Kvantitet 1 vardera
Typ Patronpumphuvud