Läs mer
Masterflex™ L/S™ Små patroner för flerkanaliga patronpumphuvuden
För användning med:
Microbore 2-stoppsslang
Microbore och Precisionsrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Snäpp in och ut dessa patroner för snabba slangbyten. Använda Masterflex™ L/S™ Små patroner med L/S™ flerkanaliga patronpumphuvuden för synkron, flerkanalig pumpning.
- Du behöver inte ta bort pumphuvudet från frekvensomriktaren
- Ladda pumphuvuden med 1 till 8 patroner
- Blanda stora och små patroner
- En stor patron tar upp samma utrymme som två små
- Patronhuvuden finns med tre eller fyra rullar; ju fler rullar desto lägre pulsering i flödet
- Kräver drivningar med minst 1 ⁄10hk och max 600rpm
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | För synkron, flerkanalig pumpning |
| För användning med | Microbore 2-stoppsslang |
| Antal kanaler | Flera |
| Ocklusionstyp | Justerbar |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Pumphuvud för reducerad pulsationspatron |
| Hastighet | 600 RPM |